Learn More
Fisherbrand™ Bleiring mit Vinylbeschichtung
Stabilisieren Gefäße und Glaswaren, ohne diese zu zerkratzen. Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung verfügen eine weiche Beschichtung der O-förmigen Bleiringe. In vier Größen für eine Vielzahl von Kolbengrößen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ HS8882B
38.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ringe in O-Form stabilisieren Gefäße und Laborgeräte
- Können auch dazu verwendet werden, Gefäße in Wasserbädern unterzutauchen
- Bleiringe mit Vinylbeschichtung verursachen keine Abdrücke oder Kratzer auf Tischen und Laborgeräten
- In mehreren Größen erhältlich, passend für verschiedene Kolben
Spezifikation
Bleiring | |
Blau | |
Blei | |
Keine | |
Je 1 | |
3.5 in. | |
51 mm | |
500 g |
Nicht autoklavierbar | |
Kolben (250 bis 1000 ml) | |
Rund | |
Unsteril | |
2 in. | |
90 mm | |
17.9 oz. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30