Learn More
Brady™ X12 LOCKOUT HASP 1' YELLOW 12 PK
Stellen Sie sicher, dass alle Maschinen verriegelt bleiben, bis jede Person, die an der Reparatur oder Inspektion arbeitet, fertig ist.
Marke:  Brady™ 805842
Artikelnummer. 11706915
  • 148.00 € / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Jede Person setzt eine Sperre auf die Sperrklinke, aber die Sperrklinke kann erst entfernt werden, wenn alle Sperrungen entfernt wurden, sodass Unfälle verhindert werden.
Spezifikation
Spezifikation
Sicherheitssperre
Gelb
Sicherheitssperre
129.29 mm
58,42 mm
049252
Vinyl-beschichteter hochfester Stahl
58,42 x 129,29 mm
Je 1
25.00 mm