Learn More
Vinculin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | Vinculin |
---|---|
Konzentration | 0.4 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16864955
|
Proteintech
26520-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16854955
|
Proteintech
26520-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Vinculin (VCL) is a cytoskeletal protein associated with cell-cell and cell-extracellular matrix adherens-type junctions. It functions as one of several interacting proteins involved in anchoring F-actin to the membrane. It has been shown that a sequence of molecular interactions might be involved in the transmembrane assembly of adhesion plaques. In the assembly of adhesion plaques, the beta subunit of integrin binds to talin. Talin binds to vinculin that interacts with alpha-actinin and possibly with itself. Since alpha-actinin binds to and cross-links actin filaments, vinculin represents a key element in the transmembrane linkage of the extracellular matrix to the cytoplasmic microfilament system. Mutations in the gene can result in cardiomyopathy dilated 1W or familial hypertrophic 15.Spezifikation
Vinculin | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P18206, Q64727 | |
22330, 7414 | |
Vinculin Fusion Protein Ag24942 | |
Primary | |
-20°C | |
VCL |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CMD1W, Metavinculin, MVCL, VCL, Vinculin | |
VCL | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vinculin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech