Learn More
Bel-Art™ H246030001 SCHUTZSCHUERZE VIKEM VINYL, STD., TRANS- PARENT, 910 X 690 MM
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
91 cm
107 cm
Beschreibung
- Leicht und komfortabel
- Hergestellt aus 4 mil dickem Vinyl
- Baumwollnaht versiegelt alle Kanten
- Feste Schürzenbänder, zweifach verstärkt mit Metalltüllen in drei Materialschichten in der Taille
- Nicht-absorbierend und chemisch beständig
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Schürze |
Größe | Universal |
Material | Vinyl |
Farbe | Durchsichtig |
Einwegprodukt | Reusable |
Verschlusstyp | Ties |
Sterilität | Non-sterile |
Bauweise | Baumwollnaht versiegelt alle Kanten |
Abmessungen (L x B) | 91 x 69 cm (36 x 27 in.) |
Länge (metrisch) | 91 cm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ H246030001 SCHUTZSCHUERZE VIKEM VINYL, STD., TRANS- PARENT, 910 X 690 MM >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur