Learn More
Fisherbrand™ 1,5 ml-Glasfläschchenkit, 9 mm-Kurzgewinde
Artikelnummer. 12990861 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12990861
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
  • ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Durchsichtig
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1.85 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Verschlussgröße 9-425
Marking Spot Nr.