Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 13 mm, 13-425 Gewinde, Glas, transparent, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke:  Fisherbrand™ 13 28 1067
47.32 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11737607
  • 63.81 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND13
  • 13-425
  • Glas
  • Klar
  • Schraubverschluss
  • Polypropylen
  • Naturkautschuk/TEF
  • Schwarz
  • 60° Shore A
  • 1.3 mm
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Durchsichtig
Glas
100
Schraubverschluss
13-425
Naturkautschuk/TEF
14.7 mm
5 ml
Polypropylen
45 mm
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 13 mm, 13-425 Gewinde, Glas, transparent, 4 ml, PP-Schraubverschluss, Naturkautschuk/PTFE-Septum > Mittelloch