Learn More
Applied Biosystems™ VetMAX™ Xeno™ Internal Positive Control - VIC™ Assay
The VetMAX™ Xeno™ Internal Positive Control (IPC) - VIC™ Assay is a primer-probe mix that detects the Xeno internal positive control. The resultant Xeno data is used to determine the validity of diagnostic test results.
150.00 € - 660.00 €
Spezifikation
Format Kit
Marker oder Farbstoff VIC
Produktlinie VetMAX™, Xeno™
Versandbedingung Trockeneis
Spezies Nicht Spezies-spezifisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
30057779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
A29767
500 Reaktionen
660.00 €
500 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30057766
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A29765
100 Reaktionen
150.00 €
100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Xeno IPC assay is introduced during the qPCR preparation step and carried through the animal health PCR workflow.
Features of the VetMAX Xeno IPC - VIC Assay include:
  • Provides confidence that qPCR test results are accurate and actionable
  • Easily integrates into any workflow
  • Greatly reduces the likelihood of false negatives
The VetMAX Xeno IPC - VIC Assay comes in a 25X concentration and easily integrates into animal health PCR workflows, regardless of the target assay, master mix, or sample preparation reagents already in place. Coupled with VetMAX™ Xeno Internal Positive Control RNA or VetMAX™ Xeno Internal Positive Control DNA, our proprietary design offers a verification layer to help ensure the qPCR test results are accurate and actionable by greatly reducing the likelihood of false negatives.
Xeno IPC assays are included in most VetMAX kits and have been successfully benchmarked against millions of genomes including those relevant to animal health. A VetMAX™ Xeno™ Internal Positive Control - LIZ™ Assay (Cat. No. A29766) is also available.
Spezifikation
Spezifikation
Kit
VetMAX™, Xeno™
Nicht Spezies-spezifisch
VIC
Trockeneis