missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
behr Labor-Technik™ Gefäße
Verwenden Sie diese Gefäße mit behrotest™ SMA-Workstations. behr Labor-Technik™ Gefäße sind ideal für Extraktionsanwendungen.
Marke: behr Labor-Technik™ B00217947
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- SR 3-Aufschlussgefäße
- Weite Öffnung
- Verstärkte Wände im unteren Bereich
- PVDF-Krägen
- 42 mm Durchm.
- Rundboden
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Gefäß | |
250 ml | |
behrotest™ SMA-Workstations | |
PVDF-Krägen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
behr Labor-Technik™ Gefäße > Kapazität: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur