Learn More
Eppendorf™ Gefäßhalter (1 Satz: 1x 15mmund 1x 24mm)
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
:
Set aus 1 x 15 mm und 1 x 24 mm
Beschreibung
- Gefäßhalter
- Umfasst 1 x 15 mm und 1 x 24 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Set aus 1 x 15 mm und 1 x 24 mm |
| Typ | Gefäßhalter |