Learn More
Fisherbrand™ Vertikaler Geltank
Enthält ein Dichtungssystem, das mit allen gängigen Typen von 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen kompatibel ist. Die ultraweichen Silikonversiegelungen und Druckstäbe des Fisherbrand™ Vertikalen Geltanks, welche die Glasplatten umgeben, garantieren auslaufsicheres Gießen des Gels.
Marke:  Fisherbrand™ FCVS10PRE
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11893293
  • 373.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Enthält ein Dichtungssystem, das mit allen gängigen Typen von 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen kompatibel ist. Das Gießen und Laufen des Gels erfolgt über den gleichen Einsatz, sodass kein Transfer der Glasplatten während des Gelgusses notwendig ist. Der Einsatz enthält Schiebeklemmen für sehr schnelles Einrichten der handgegossenen Gele und Fertiggele. Ultraweiche Silikonversiegelungen und Druckstäbe um die Glasplatte garantieren auslaufsicheres Gießen des Gels. 2 mm starke Glasplatten verhindern Brüche und verfügen über versiegelte Distanzstücke für einfache Verwendung. Als Zubehör sind Elektro-Blotting- und Röhrchengel-Module erhältlich, die den gleichen Außentank und Deckel verwenden.
  • Langlebige und auslaufsichere Spritzgusskonstruktion
  • Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm vorgegossenen Gelen
  • Niedrige Puffervolumen
  • Durchlauf von bis zu vier Gelen
  • Austauschbare Module für IEF/2D-Elektrophorese und Elektro-Blotting im einem Universaltank für Mini SDS PAGE, native PAGE, Gradienten, zweidimensionale und Nukleinsäureseparationen.
Spezifikation
Spezifikation
Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm vorgegossenen Gelen
X1 Verti-Gel Vertikales Mini-System, kein Gießzubehör
1.7 kg