Learn More
Fisherbrand™ Vertikaler Geltank
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Enthält:
1 Satz Verti-Gel mini Komplettes vertikales System für Elektrophorese und Blotting
1 Set Verti-Gel mini Complete vertikales Elektrophoresesystem
20 x 20 cm-Platten, 2 x 1 mm 24-Well Kämme, Kühlelement, Gießbasis
Blotting-Modul Verti-Gel mini mit 4 Kassetten und Faserpads
X1 Verti-Gel Vertikales Mini-System, kein Gießzubehör
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Enthält ein Dichtungssystem, das mit allen gängigen Typen von 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen kompatibel ist. Das Gießen und Laufen des Gels erfolgt über den gleichen Einsatz, sodass kein Transfer der Glasplatten während des Gelgusses notwendig ist. Der Einsatz enthält Schiebeklemmen für sehr schnelles Einrichten der handgegossenen Gele und Fertiggele. Ultraweiche Silikonversiegelungen und Druckstäbe um die Glasplatte garantieren auslaufsicheres Gießen des Gels. 2 mm starke Glasplatten verhindern Brüche und verfügen über versiegelte Distanzstücke für einfache Verwendung. Als Zubehör sind Elektro-Blotting- und Röhrchengel-Module erhältlich, die den gleichen Außentank und Deckel verwenden.
- Langlebige und auslaufsichere Spritzgusskonstruktion
- Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm vorgegossenen Gelen
- Niedrige Puffervolumen
- Durchlauf von bis zu vier Gelen
- Austauschbare Module für IEF/2D-Elektrophorese und Elektro-Blotting im einem Universaltank für Mini SDS PAGE, native PAGE, Gradienten, zweidimensionale und Nukleinsäureseparationen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatibel mit allen vorgegossenen Gelen 80 mm x 100 mm und 100 x 100 mm |
| Enthält | 1 Set Verti-Gel mini Complete vertikales Elektrophoresesystem |
| Gewicht (metrisch) | 2.2 kg |