Learn More
Systec™ Vertikal, Standsystem, Toplader-Autoklav, VE-40
Der vertikale Systec™ Toplader-Autoklav für Bodenaufstellung der Serie VE-40 ist wirtschaftlich, für grundlegende Sterilisationsanwendungen geeignet und kann begrenzte zusätzliche Prozessoptimierungsoptionen aufnehmen.
Marke: Systec™ 1240
Beschreibung
- Standardfunktionen:
- Interne Heizelemente in der Autoklav-Kammer
- Gehäuse, Stützrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
- Anzahl der Sterilisationsprogramme: 12
- Codegesicherte Zugriffsrechte zum Ändern von Parametern und für weitere sicherheitsrelevante Eingriffe
- Interner Speicher speichert bis zu 500 Sterilisationszyklen.
- Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
- Autofüll-Funktion: automatische entmineralisierte Wasserzufuhr für die Dampferzeugung
- Flexibler PT-100 Temperaturfühler
- Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Programmende
- Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
- Berechnung des F0-Wertes
- Spezielles Programm für die Abfallsterilisation mit gepulster Aufheizung für effizientere Luftabfuhr
- Thermostatisch geregelter, wassergekühlter Dampfablass
- Programmierbares automatisches Öffnen der Tür nach Programmende
- RS-232- und RS-485-Schnittstellen für die externe Datenübertragung (netzwerkfähig)
- Die verfügbaren Optionen umfassen Temperatur-, Abluft- und Dokumentationsoptionen.
Spezifikation
45 l (gesamt), 40 l (nominal) | |
344 mm | |
Vertikaler Stand-Autoklav mit Beladung von oben | |
4 bar |
450 mm | |
VE-40 | |
140 °C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.