Learn More
Fisherbrand™ Verti-Gel™ Vertikaler Geltank
Stabiles und auslaufsicheres System mit einer Kapazität für bis zu vier Gele.
631.00 € - 877.00 €
Spezifikation
Gerät fasst | 80 Proben, 20 Proben pro Gel |
---|---|
Typ | Verti-Gel Mini Tetrad PAGE-System |
Material | Spritzguss |
Anzahl Gele | 4 |
Puffervolumen (metrisch) | 250 bis 1.200 ml |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Dicke (metrisch) Distanzstück | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Dicke (metrisch) Distanzstück | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15126624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD1CBS |
Mit Blotting-Modul: 100x100 mm, 1 mm Abstandshalter, 1 mm Kamm | Blotting-Modul 100 x 100 mm, Nachlauf und externer Ständer, vier gekerbte/einfache Platten mit 1 mm-Abstandshalter, vier Platten, vier 12 Well 1-mm-Kämme, vier Kassetten, acht Pads | 1 mm-Abstandshalter |
877.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15146624
|
Fisherbrand™
FCVS10TETRAD1.5 |
Mit Gleitklammern 100 x 100 mm, 1.5 mm gebondetem Abstandhalter, vier 12-Well-Kämme mit 1.5 mm | Gleitklammern 100 x 100 mm, Gießer und externer Ständer, 4 x gekerbte/normale Platten mit 1.5 mm gebondeten Abstandhaltern, vier gekerbte Platten, vier 12-Well-Kämme mit 1.5 mm | Gebundener 1,5 mm-Abstandshalter |
631.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Spritzguss-Konstruktion
- Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen
- Niedrige Puffervolumen
- Austauschbare Module für IEF/2D-Elektrophorese und Elektro-Blotting im Universaltank
Spezifikation
80 Proben, 20 Proben pro Gel | |
Spritzguss | |
250 bis 1.200 ml |
Verti-Gel Mini Tetrad PAGE-System | |
4 | |
190 x 130 x 150 mm |