Learn More
STEMCELL Technologies Verteporfin
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
- Verteporfin is a benzoporphyrin derivative that inhibits autophagosome formation by directly targeting and modifying p62, a scaffold protein that targets polyubiquitinated proteins for degradation (Donohue et al.) Verteporfin also disrupts YAP-TEAD interactions by enhancing trypsin cleavage of YAP (EC50 = 100 nM; Brodowska et al.; Liu-Chittenden et al.)
- Inhibits the growth, proliferation, and viability of human retinoblastoma cells (Brodowska et al.)
- Inhibits self-renewal in cancer stem cells with high YAP1 and ALDH1 levels (Song et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 129497-78-5 |
| Menge | 5 mg |
| Summenformel | C41H42N4O8 |
| Reinheit | ≥ 95 % |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu