Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic Silikonschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen im Bereich der Biopharmazie. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic Silikonschläuche sind biologisch inert und wirken nicht hemmend auf Zellkulturen. Flexibilität bis -50 °C bei Erhaltung der chemischen, mechanischen und elektrischen Leistungseigenschaften bis +200 °C.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 760590
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11721716
  • 234.00 € / 25 Meter
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erfüllt die Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs für Silikon-Elastomer für Verschlüsse und Schläuche, biologischer Tests gemäß USP Klasse VI und ISO 10993-Biokompatibilität (systemische Toxizität, Irritation, Allergisierung, Zytotoxizität, Blutverträglichkeit und Ames-Test)
  • Konform mit FDA- und BfR-Positivlisten sowie Lebensmitteltauglichkeitstests gemäß EG-Richtlinien
  • Dieser Schlauch mit CE-Kennzeichnung ist ein nicht invasives Medizinprodukt
  • Mit einer Kontaktdauer von bis zu 29 Tagen
  • Peroxidvernetztes Silikon
  • Biologisch neutral
  • FDA/BfR
  • US- und Europäisches Arzneibuch
  • Temperaturbeständigkeit -50 bis +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USA (FDA, 21CFR Teil 177–2600), EWG/EEG/CEE (Richtlinien 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
Autoklavierbar
7 mm
0,51 in.
32.8 ft.
0.51 in.
Für biopharmazeutische und medizinische Anwendungen
-50 °C
Flexibel
200 °C
Peroxide-cured Silicone Tubing
0,28 in.
Silikon
13 mm
10 m
13 mm
-58 °F
Durchscheinend/transparent
392°F