Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic Silikonschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen im Bereich der Biopharmazie. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic Silikonschläuche sind biologisch inert und wirken nicht hemmend auf Zellkulturen. Flexibilität bis -50 °C bei Erhaltung der chemischen, mechanischen und elektrischen Leistungseigenschaften bis +200 °C.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 760320-10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11721696
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfüllt die Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs für Silikon-Elastomer für Verschlüsse und Schläuche, biologischer Tests gemäß USP Klasse VI und ISO 10993-Biokompatibilität (systemische Toxizität, Irritation, Allergisierung, Zytotoxizität, Blutverträglichkeit und Ames-Test)
  • Konform mit FDA- und BfR-Positivlisten sowie Lebensmitteltauglichkeitstests gemäß EG-Richtlinien
  • Dieser Schlauch mit CE-Kennzeichnung ist ein nicht invasives Medizinprodukt
  • Mit einer Kontaktdauer von bis zu 29 Tagen
  • Peroxidvernetztes Silikon
  • Biologisch neutral
  • FDA/BfR
  • US- und Europäisches Arzneibuch
  • Temperaturbeständigkeit -50 bis +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USA (FDA; 21CFR Teil 177–2600), EWG/EEG/CEE (Richtlinien 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72)
0,16 in.
Silikon
6 mm
10 m
1 mm
-58 °F
Durchscheinend/transparent
392°F
Peroxide-cured Silicone Tubing
4 mm
0,24 in.
32.8 ft.
0,04 in.
Für biopharmazeutische und medizinische Anwendungen
-50 °C
Flexibel
–50 bis 200 °C