Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic Silikonschläuche
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen im Bereich der Biopharmazie. Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic Silikonschläuche sind biologisch inert und wirken nicht hemmend auf Zellkulturen. Flexibilität bis -50 °C bei Erhaltung der chemischen, mechanischen und elektrischen Leistungseigenschaften bis +200 °C.
Brand: Saint Gobain Life Sciences 760070
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Erfüllt die Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs für Silikon-Elastomer für Verschlüsse und Schläuche, biologischer Tests gemäß USP Klasse VI und ISO 10993-Biokompatibilität (systemische Toxizität, Irritation, Allergisierung, Zytotoxizität, Blutverträglichkeit und Ames-Test)
- Konform mit FDA- und BfR-Positivlisten sowie Lebensmitteltauglichkeitstests gemäß EG-Richtlinien
- Dieser Schlauch mit CE-Kennzeichnung ist ein nicht invasives Medizinprodukt
- Mit einer Kontaktdauer von bis zu 29 Tagen
- Peroxidvernetztes Silikon
- Biologisch neutral
- FDA/BfR
- US- und Europäisches Arzneibuch
- Temperaturbeständigkeit -50 bis +200 °C
Specifications
USA (FDA, 21CFR Teil 177–2600), EWG/EEG/CEE (Richtlinien 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) | |
0.04 Zoll | |
Silikon | |
3 mm | |
50 m | |
3 mm | |
-58 °F | |
Durchscheinend/transparent | |
392°F |
Peroxide-cured Silicone Tubing | |
1 mm | |
0,12 in. | |
164 ft. | |
0.12 in. | |
Für biopharmazeutische und medizinische Anwendungen | |
-50 °C | |
Flexibel | |
200 °C |