Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, ultra clear cap strips
Artikelnummer. 15275146
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
25
100
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. 15275146
Marke: Thermo Scientific™ AB1820
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible Matten aus flachen/gewölbten Deckelstreifen für PCR-Anwendungen oder unklaren Deckelstreifen für qPCR-Anwendungen zur Verwendung mit Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten und Röhrchenstreifen.
Die Thermo Scientific VersiCap Matten sind einzigartig – alle Streifen mit jeweils acht Kappen können zum vertrauten 12 x 8- oder 96-Well-ANSI-Format verbunden werden. Durch die kleinen Abreißpunkte zwischen den Streifen können einzelne Streifen oder so viele, wie für das jeweilige Experiment benötigt, abgetrennt werden.
Die Thermo Scientific VersiCap Matten sind einzigartig – alle Streifen mit jeweils acht Kappen können zum vertrauten 12 x 8- oder 96-Well-ANSI-Format verbunden werden. Durch die kleinen Abreißpunkte zwischen den Streifen können einzelne Streifen oder so viele, wie für das jeweilige Experiment benötigt, abgetrennt werden.
Besonderheiten
  • Zum Verschließen von qPCR-Platten können mehrere Deckelstreifen gleichzeitig aufgesetzt werden, das erspart Vorbereitungszeit.
  • Schneiden von Klebefolien ist nicht mehr notwendig.
  • Geeignet für die Verwendung mit allen Thermo Scientific 96-Well-PCR-Platten sowie Standard-Röhrchenstreifen und Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
Anwendungen
  • PCR
  • qPCR/Echtzeit-PCR
Beständigkeit bei Autoklavieren: Erfolgreich getestet
DMSO-Beständigkeit (100 %): Erfolgreich getestet
Ethanol-Beständigkeit: Erfolgreich getestet
Beständigkeit gegen Gammabestrahlung: Erfolgreich getestet
Gefahren: Keine
Isopropanol-Beständigkeit: Erfolgreich getestet
Langzeitlagerung: Erfolgreich getestet
PCR (einschließlich Wasserbad): Erfolgreich getestet
Abziehbar: Erfolgreich getestet
Durchstechbar: Nicht empfohlen
qPCR:Ultraklare Kappen: Erfolgreich getestet
Gewölbte oder flache Kappen: Nicht empfohlen
Wiederverschließbar: Erfolgreich getestet
Versiegelungstemperaturbereich: −20 °C bis +120 °C
Haltbarkeit: 60 Monate
Versandbedingungen: Umgebungsbedingungen
Lagerbedingungen: Umgebungsbedingungen
Beständigkeit gegen UV-Bestrahlung: Erfolgreich getestet
  • PCR
  • qPCR/Echtzeit-PCR
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 25
Menge 25 mats
Format Streifen mit 8 optischen Kappen
Produkttyp PCR-Platten-Deckelstreifen
Produktlinie VersiPlate
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20°bis +120 °C
Plate Compatibility 96-Well-Platte