Learn More
Ansell™ Versatouch™ schnittfeste Handschuhe aus Dyneema
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Beschreibung
- Hellblau
- Waschbar bis zu 90 °C
- Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln
- Ideal für Ausbeinen, Tranchieren, Fischverarbeitung und Essensvorbereitung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388:2003 |
Farbe | Hellblau |
Cut Resistance Rating | Level 5 |
Material | Dyneema |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 6 |
Temperature (Metric) Max | 95 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Entgräten, Zerlegen, Verarbeiten, Filettieren von Fisch, zur Zubereitung von Essen, Verarbeitung von Obst und Gemüse |
Art der Handschuhstulpe | Strick |