Learn More
Ansell Edmont™ Versatouch™ 78-203 Beschichtete Handschuhe mit thermische Dämmung
Click to view available options
Größe: 7
Beschreibung
VersaTouch Handschuhe mit thermischer Dämmung sind ideal, um die Hände bei Anwendungen in kalten Umgebungen oder beim Umgang mit gefrorenen Materialien warm zu halten.
- Mit Mikropunkten beschichtete Handfläche für erhöhte Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
- Das nahtlose Acryl-Thermofutter sorgt für Tragekomfort und Wärme
- Das Acryl-Futter bietet Schutz vor Kälte ohne Einbußen bei der Fingerfertigkeit
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388/511 |
Beschichteter Bereich | Handfläche |
Coating Material | PVC |
Farbe | Blau |
Oberflächenbehandlung außen | Gestrickt |
Güte | 10 Gauge |
Latex Free | Ja |
Größe | 7 |
Sterilität | Nicht steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kühl-/Gefrierbereiche, Tiefkühlprodukte |