Learn More
Ansell™ Versatouch™ Mittelschwere hellblaue Handschuhe der Serie 72-286 aus Dyneema™ Faser
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Beschreibung
- Waschbar bis 90 °C
- Für Komfort und Haltbarkeit
- Gestrickter Aufbau
- Dyneema™ Einlage aus Polypropylen/Glasfaser
- Strickbündchen
Spezifikation
Material der Rückseite | Dyneema™ Faser |
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE II EN 388: 254 X |
Stulpenmaterial | Dyneema™ Faser |
Produkttyp | Mittelschwere Handschuhe |
Größe | 6 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | Dyneema™ Faser |
Auskleidung | Dyneema™ Faser |
Menge | 72 Paar |
Beständig gegen | Schnittfest |