Learn More
Ansell Edmont™ Versatouch™ 62-210 Serie Chemikalienschutzhandschuhe, natürlicher Gummilatex
96.00 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe: 9
Beschreibung
- Immersionshandschuhe
- Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- Gestützter blauer Naturkautschuk-Latex
- Nahtloses Futter für höheren Anwenderkomfort
- Sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit
- Kontakt bis zu 100 °C
Anwendungen:
- Für den Umgang mit Lebensmitteln
- Lebensmittelzubereitung, -verarbeitung und -handhabung
- Hausmeisteraufgaben
- Wasch- und Reinigungsflüssigkeiten
Spezifikation
Farbe | Blau |
Material | Latex |
Dicke (metrisch) | 1,2 mm |
Serie | 62-210 |
Länge (metrisch) | 300 mm |