Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Serie Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, blau
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10.5
6,5
7,5
8.5
9.5
Beschreibung
- Exzellente Resistenz gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Flexibel und bequem für ausgezeichnete Fingerfertigkeit
- Mit Stulpe
- Hervorstehende diamantförmige Noppen
- Puderfrei
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
Stulpenmaterial | Nitril |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Größe | 7,5 |
Modell | 37-501 |
Dicke (metrisch) | 0,42 mm |
Farbe der Handschuhstulpe | Blau |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Baumvollvelours |
Menge | 12 Paare |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ VersaTouch™ 37-501 Serie Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, blau >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur