Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Artikelnummer. p-200087362
Click to view available options
Produkttyp:
Atemschutzmaske mit luftbetriebener Versaflo Chemikalienschutzhaube
Haube
Haube mit Gesichtsabdeckung
Haube mit Innenverkleidung
Kapuze mit Halsband
Malerhaube mit Innenverkleidung
Farbe:
Grau
Weiß
Modell:
Gehäuse S-707-10
S-433 L-5
S-433 S
S-433 l
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-757
S-805-5
S-855E.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10450180
Marke: 3M™ 7000000145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
  • Die integrierte Kopfaufhängung bietet Schutz für Kopf, Gesicht, Hals und Schulter
  • Schützt Gesicht und Augen vor Flüssigkeitsspritzern und losen Niedrigenergie-Partikeln und Staub (Gütegrad F)
  • Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist oder für solche, bei denen das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist
  • Bereits zusammengesetzt
  • Sofort nach dem Auspacken gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 1000
Zertifizierung/Konformität NIOSH
Beschreibung Integrated Suspension Hood, Large, S-433L
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Produkttyp Haube mit Gesichtsabdeckung
Größe Groß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Gebäudeinstandhaltung, Gerätebedienung, Lackierung, Schleifen
Zur Verwendung mit (Geräte) GVP, Breathe-Easy™, V-Serie, T-300, T-600, T-800
Material (Linse) PETG
Modell S-433 l
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 50,49 x 27 x 23,01 cm
Länge (metrisch) 50,49 cm
Breite (metrisch) 27 cm
Höhe (metrisch) 23,01 cm