Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Artikelnummer. 11810114
Click to view available options
Produkttyp:
Atemschutzmaske mit luftbetriebener Versaflo Chemikalienschutzhaube
Haube
Haube mit Gesichtsabdeckung
Haube mit Innenverkleidung
Kapuze mit Halsband
Malerhaube mit Innenverkleidung
Farbe:
Grau
Weiß
Modell:
Gehäuse S-707-10
S-433 L-5
S-433 S
S-433 l
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-757
S-805-5
S-855E.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11810114
Marke: 3M™ 7100015401
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
  • Die integrierte Kopfaufhängung bedeckt Kopf, Gesicht, Hals und Schulter
  • Schützt Gesicht und Augen vor Flüssigkeitsspritzern, fliegende Partikel mit geringer Energie und Staub (Gütegrad F)
  • Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Kopfteils erforderlich ist, oder für solche, bei denen das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist
  • Bereits zusammengesetzt
  • Sofort nach dem Auspacken gebrauchsfertig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 1000
Zertifizierung/Konformität NIOSH
Beschreibung Integrated Suspension Hood, Large, S-433L-5
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Produkttyp Haube mit Gesichtsabdeckung
Größe L
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Gebäudeinstandhaltung, Gerätebedienung, Lackierung, Schleifen
Zur Verwendung mit (Geräte) GVP, Breathe-Easy™, V-Serie, T-300, T-600, T-800
Material (Linse) PETG
Modell S-433 L-5
Menge 5/Karton
Abmessungen (L x B x H) 19,88 x 10,63 x 9,06 in. (50,49 x 27 x 23,01 cm)
Länge (angloamerikanisch) 19,88 in.
Länge (metrisch) 50,49 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,63 in.
Breite (metrisch) 27 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9,06 in.
Höhe (metrisch) 23,01 cm