Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Artikelnummer. 11711143
Click to view available options
Produkttyp:
Atemschutzmaske mit luftbetriebener Versaflo Chemikalienschutzhaube
Haube
Haube mit Gesichtsabdeckung
Haube mit Innenverkleidung
Kapuze mit Halsband
Malerhaube mit Innenverkleidung
Farbe:
Grau
Weiß
Modell:
Gehäuse S-707-10
S-433 L-5
S-433 S
S-433 l
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-757
S-805-5
S-855E.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11711143
Marke: 3M™ 7100079870
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
Aus gebräuchlichen, kostengünstigen Materialien, mit textilem innerem Kragen. Diese Mehrweghaube ist eine äußerst kostengünstige Lösung für Umgebungen mit hohen Entsorgungsraten: Bei Verschleiß wird nur das verunreinigte Gewebe ausgetauscht, während die Kopfhalterung und die Luftzuführung weiter verwendet werden können. Ein weiteres Plus ist die Einstellbarkeit des Luftstroms von außen, sodass der Träger die Luftverteilung ganz nach seinen persönlichen Komfortbedürfnissen regeln kann.
  • Haube mit wiederverwendbarer Aufhängung für die Abdeckung von Kopf, Gesicht, Hals und Schultern
  • Bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 gegen Flüssigkeitsspritzer und geringe Energieeinwirkung (Gütegrad F) – dieselbe Klassifizierung für Stoßfestigkeit wie Schutzbrillen!
  • Der von außen einstellbare Luftstrom kann an die Anforderungen des Trägers angepasst werden
  • Äußerst kostengünstig für Umgebungen mit hoher Entsorgungsrate
  • Universell einsetzbarer, kostengünstiger Stoff, mit Strickkragen
  • Einfache Entsorgung – Komponenten können getrennt werden
  • Austauschbare Überhauben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) 1000
Zertifizierung/Konformität NIOSH
Beschreibung Premium Replacement Hood with Inner Collar, S-655
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Produkttyp Kapuze mit Halsband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Assemblierung, Gebäudeinstandhaltung, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifen, pharmazeutische Herstellung, Liquid Handling, Batterieherstellung und -Recycling, petrochemische Raffinerie und Extraktion
Zur Verwendung mit (Geräte) 3M™ Atemschutzgerät mit Luftreinigung und Atmungsventilen
Enthält S-605 Haube mit Innenkragen, S-950 Premium Kopfaufhängung, S-955 Luftstromeinstellabdeckung, S-954 Größenreduzierpolster, S-922 Abziehbarer
Material (Linse) PETG
Modell S-655
Menge Je 1
Suspensionstyp Hochwertige, wiederverwendbare Aufhängung
Abmessungen (L x B x H) 39.37 x 25.88 x 22.55 cm
Länge (angloamerikanisch) 15,5 in.
Länge (metrisch) 39,37 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,19 in.
Breite (metrisch) 25,88 cm
Höhe (angloamerikanisch) 8,88 in.
Höhe (metrisch) 22,55 cm