Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
Marke: 3M™ 7000000145
78.52 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die integrierte Kopfaufhängung bietet Schutz für Kopf, Gesicht, Hals und Schulter
- Schützt Gesicht und Augen vor Flüssigkeitsspritzern und losen Niedrigenergie-Partikeln und Staub (Gütegrad F)
- Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist oder für solche, bei denen das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist
- Bereits zusammengesetzt
- Sofort nach dem Auspacken gebrauchsfertig
Spezifikation
1000 | |
Integrated Suspension Hood, Large, S-433L | |
Polypropylen | |
Groß | |
GVP, Breathe-Easy™, V-Serie, T-300, T-600, T-800 | |
S-433 l | |
50,49 x 27 x 23,01 cm | |
27 cm |
NIOSH | |
Weiß | |
Haube mit Gesichtsabdeckung | |
Montage, Gebäudeinstandhaltung, Gerätebedienung, Lackierung, Schleifen | |
PETG | |
Je 1 | |
50,49 cm | |
23,01 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods > Modell: S-433 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur