Learn More
3M™ Versaflo™ Atemschutzhelme
Eine komplette Schutzhelm-Baugruppe mit hochwertigem Visier und Gesichtsschutz für Atem- und Kopfschutz.
Marke: 3M™ 7000104035
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zugewiesener Schutzfaktor 25
- Visier aus beschichtetem Polycarbonat, Gesichtsabdichtung aus flammenbeständigem Polyester
- Hervorragend geeignet für allgemeine Fertigungs- und Transportbranchen
Spezifikation
NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E) | |
Grau | |
Atemhelm | |
3M Atemgeräte mit und ohne Stromversorgung | |
Beschichtetes Polycarbonat | |
Je 1 | |
Textile | |
Yes | |
13.6 in. | |
13.6 in. | |
9.6 in. | |
1.8 lb. |
ANSI Z89.1 Typ I, Klasse G | |
Polyurethan-beschichtetes Polyamid | |
Atemschutz für Augen, Gesicht und Kopf | |
Beschichtetes Visier und Komfort-Gesichtsabdichtung | |
M-306 | |
Non-sterile | |
Durchsichtig | |
346 x 346 x 254 mm | |
346 mm | |
346 mm | |
254 mm | |
832 g |