Learn More
3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-System, Kit für das Gesundheitswesen, TR-300E+ HKL
Artikelnummer. 17887593
Click to view available options
:
Product Type: PAPR System Kit, Color: Black, Model: TR-300E+ HKL
Artikelnummer. 17887593
Marke: 3M™ 7100233765
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Als einfache, bequeme Option eines 3M™ Versaflo™ Atemschutzgebläses der Serie TR-300+ wählen Sie die gebrauchsfertigen Kits des 3M™ Versaflo™ Gebläseatemschutz-Systems der TR-300 Serie.
  • TR-300E+-EC: Für den Einsatz in Operationen, wo es wichtig ist, das Atemschutzgebläse leicht reinigen zu können.
  • TR-300E+-HIK: Für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen, in denen ein integrierter Kopfschutz erforderlich ist.
  • TR-300E+-HKL: Für den Einsatz im Gesundheitswesen
  • Verschiedene Luftstromgeschwindigkeiten – Wählen Sie die, die für Sie am angenehmsten ist
  • Atemschutzgebläse mit mehreren Geschwindigkeiten und einer Batterie für lange Laufzeiten, kürzere Ladezeiten und letztendlich reduzierte Ausfallzeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Akkulaufzeit 9 to 12 hr.
Akkutyp High Capacity Lithium Ion - Rechargeable
Kartusche/Filter PARTIKEL
Farbe Black
Produkttyp PAPR Healthcare Systems and Kits
Größe One Size
Zur Verwendung mit (Geräte) TR-3712E Filter
Enthält S-133L Headcover
Eigensicherheitsbewertung (IS) No