Learn More
3M™ Versaflo™ PAPR Breathing Tube Covers
PAPR disposable breathing covers are designed to help keep Versaflo™ PAPRs clean from debris.
321.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Material Kunststoff
Produkttyp Atemschlauchabdeckung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt das PAPR-Gebläse vor Schmutz und Ablagerungen
Menge 10/Karton
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17752908
Unterlagen ansehen
3M™
7100260719
TR-300+ PAPR
321.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17742908
Unterlagen ansehen
3M™
7100260718
TR-600/800 PAPR
399.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Made from a liquid resistant material with zippers for convenient donning and doffing
  • Clear plastic window for control viewing and button activation
  • Helps keep PAPR clean from debris
  • Compatible with Versaflo™ PAPRs
  • Popular for paint spray application
  • Made with no natural rubber latex components
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoff
Atemschlauchabdeckung
Schützt das PAPR-Gebläse vor Schmutz und Ablagerungen
10/Karton
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ PAPR Breathing Tube Covers