Learn More
3M™ Versaflo™ S-Serie strapazierfähige Kopfhaube
Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist, z. B. in der pharmazeutischen Produktion oder wenn das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist. Die strapazierfähige 3M Versaflo Kopfabdeckung der S-Serie ist kompatibel mit vielen PAPR-Systemen.
147.00 € - 165.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE-zugelassen, EN14594 3A |
---|---|
Farbe | Grau |
Material | Visier aus beschichtetem Polycarbonat, gestricktes Polyamidgewebe mit Polyurethanbeschichtung |
Produkttyp | Lichtschutzkappe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gas, Dampf und Partikel, Flüssige Spritzer, Fliegende Partikel mit niedriger Energie/Staub |
Produktcode | Marke | Größe | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11791133
|
3M™
7000044301 |
Klein | 125 g |
147.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11781133
|
3M™
7000000144 |
Groß | 130 g |
165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist, z. B. in der Pharmazieproduktion oder wenn das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist. Für die Entsorgung können die Aufhängung und die Lufteinlasskomponenten schnell entfernt und der Mülltrennung zugeführt werden, insofern vorhanden.- Integrierte Kopfaufhängung für Kopf- und Gesichtsschutz
- Augen- und Gesichtsschutz nach EN166—gegen Spritzflüssigkeit und geringe Krafteinwirkung (Klasse F)—dieselbe Stoßfestigkeitsklasse wie Schutzbrillen
- Hergestellt aus strapazierfähigem, weichem, leisem, fusselarmer Material für hohen Tragekomfort
- Ausgezeichnetes Sichtfeld, besonders nach unten
- Bereits zusammengesetzt
- Gebrauchsfertig
Spezifikation
EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE-zugelassen, EN14594 3A | |
Visier aus beschichtetem Polycarbonat, gestricktes Polyamidgewebe mit Polyurethanbeschichtung | |
Gas, Dampf und Partikel, Flüssige Spritzer, Fliegende Partikel mit niedriger Energie/Staub | |
Coated Polycarbonate Visor |
Grau | |
Lichtschutzkappe | |
Integrierte Kopfschutzhalterung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ S-Serie strapazierfähige Kopfhaube