Learn More
3M™ Versaflo™ S-Serie strapazierfähige Kopfhaube
Artikelnummer. 11781133
Click to view available options
Größe:
Klein
Groß
Gewicht (metrisch):
125 g
130 g
Packungsgröße:
1 Stück
Ein Artikel dieser Gruppe bedeutet einen exakten Match für die Bestellnummer S333LG
Artikelnummer. 11781133
Marke: 3M™ 7000000144
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Artikel dieser Gruppe bedeutet einen exakten Match für die Bestellnummer S333LG
Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist, z. B. in der pharmazeutischen Produktion oder wenn das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist. Die strapazierfähige 3M Versaflo Kopfabdeckung der S-Serie ist kompatibel mit vielen PAPR-Systemen.
Für Anwendungsbereiche, in denen häufig der gesamte Kopfteil ausgetauscht werden muss, wie beispielsweise in der Arzneimittelherstellung oder in Situationen, in denen der Außenstoff seltener verschmutzt wird. Zur Entsorgung können das Stützgestell und die Bauteile des Lufteinlasses schnell abgenommen und auf getrennte Abfallströme aufgeteilt werden, falls diese Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
  • Das integrierte Kopfteil bedeckt Kopf und Gesicht
  • Augen- und Gesichtsschutz gemäß EN 166—Flüssigkeitsspritzer und niedrige Energieschläge (Grad F)— gleiche Schlagfestigkeitseinstufung wie Sicherheitsbrillen
  • Hergestellt aus einem haltbaren, weichen, leisen und fusselfreiem Textilstoff für hohen Anwenderkomfort
  • Ausgezeichnetes Sichtfeld, insbesondere nach unten
  • Kein Zusammenbau erforderlich
  • Nach Entnahme aus der Verpackung sofort einsatzfähig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE-zugelassen, EN14594 3A
Farbe Grau
Material Visier aus beschichtetem Polycarbonat, gestricktes Polyamidgewebe mit Polyurethanbeschichtung
Produkttyp Kopfabdeckung
Größe Groß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas, Dampf und Partikel,‎ Flüssige Spritzer,‎ Fliegende Partikel mit niedriger Energie/Staub
Enthält Integrierte Kopfschutzhalterung
Visiertyp Coated Polycarbonate Visor
Gewicht (metrisch) 130 g