Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Der Applied Biosystems VeritiPro Thermocycler bietet bewährte Zuverlässigkeit mit fortschrittlicher Temperaturregelungstechnologie und Konnektivität.
Marke: Applied Biosystems™ A47398
Beschreibung
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR optimization with the precision offered by VeriFlex block technology. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Der Applied Biosystems VeritiPro Thermocycler bietet bewährte Zuverlässigkeit mit fortschrittlicher Temperaturregelungstechnologie und Konnektivität. Nutzen Sie die Vorteile der PCR-Optimierung der nächsten Ebene mit der Präzision der VeriFlex-Blocktechnologie. Stellen Sie eine Remote-Verbindung zum cloudfähigen VeritiPro Thermocycler her. Mit Connect, unserer cloudbasierten Plattform, können Sie Ihre Verfahren bequem entwerfen und sicher hochladen, Läufe überwachen und die Geräteverfügbarkeit von jedem mobilen Gerät oder Desktop-Computer aus überprüfen.
Merkmale des VeritiPro Thermocyclers:
Temperaturoptimierung durch VeriFlex-Technologie: VeriFlex-Blöcke werden von mehreren Peltier-Elementen gesteuert und zur präzisen Optimierung der PCR-Temperatur verwendet. Der VeritiPro-Thermocycler ermöglicht die Einstellung von sechs unabhängigen Temperaturbereichen zur optimalen Steuerung Ihres PCR-Arbeitsablaufs.
Remote-Funktionen: Wenn Sie den VeritiPro Thermocycler an Connect anschließen, haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihr Gerät, auch wenn Sie sich nicht im Labor befinden. Mit Connect können Sie die Geräteverfügbarkeit über die mobile App prüfen, Versuchsberichtsdateien herunterladen, Warnmeldungen empfangen und vieles mehr.
Simulationsmodus: Der VeritiPro ist mit Simulationsmodi ausgestattet, mit denen er mit denselben Rampenraten betrieben werden kann wie ältere oder andere Geräte. Mit dieser Funktion können Sie die Rampenraten von Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200 und Takara Dice PCR- Thermocyclern kopieren.
Unser bisher leisestes Gerät: Warum sollte Ihr Thermocycler den zum Geräuschpegel im Labor beitragen? Wir haben die Bauweise des Geräts überarbeitet, um Ihrem Labor einen Thermocycler zur Verfügung stellen zu können, der mit einem Geräuschpegel von weniger als 48 dB(A) arbeitet.
8 Zoll-Touchscreen-Steuerung: Die verbesserte, intuitive und reaktionsschnelle Touchscreen-Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für die Schulung neuer Benutzer.
Kompakte Stellfläche: Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit unserer kleineren Geräte haben wir die Stellfläche des Veriti Thermocyclers verringert. Der VeritiPro Thermocycler passt mit seinen Abmessungen von 24,5 cm Breite und 46,7 cm Tiefe auf fast jede Werkbank.
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe werden seit mehr als 25 Jahren für die Arbeit mit unseren Thermocyclern entwickelt und validiert. Es stehen Optionen für jedes Format und jeden Durchsatz zur Verfügung, um konsistente, präzise Ergebnisse für jedes Experiment zu gewährleisten.
MicroAmp TriFlex 3 x 32-Well-PCR-Reaktionsplatten
MicroAmp TriFlex 3 x 32-Well PCR Reaktionsplatten hat ein einzigartiges Design mit drei identischen 32-Well-PCR-Platten aus Polypropylen, die über doppelte Seitenlaschen für die Verwendung mit 32-Well- und 96-Well-Standard-Thermoblöcken verbunden sind. Die Platten verfügen über die gleiche Dünnwandkonstruktion wie alle anderen MicroAmp Kunststoffe, wodurch eine hervorragende Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe ermöglicht wird. Sie sind für die Verwendung mit Applied Biosystems PCR-Thermocyclern mit optimaler Passform und Leistung validiert.
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Thermocycler | |
46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in.) | |
100 bis 240 V | |
Gerät | |
0 °C bis 100 °C | |
USB, WLAN, Ethernet | |
6 °C/Sek. | |
VeritiPro™ Thermal Cycler + Plastics Package, 96-well, TriFlex plates | |
12 kg (26,5 lb.) |
• VeritiPro Thermal Cycler • Länderspezifisches Netzkabel • 1x Microamp TriFlex 3x 32-Well-PCR Reaktionsplatten • 1x MicroAmp Clear Adhesive Film • 1x transparente MicroAmp 32-Well-Klebefolie |
|
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
96-Well | |
8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
2 Jahr | |
50 bis 60 Hz | |
600 W | |
> 1.000 Protokolle | |
16 GB integrierter Speicher | |
96-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block |