Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-well
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity.
Marke:  Applied Biosystems™ A48140
6324.50 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17251822
  • 9730.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR technology featuring faster ramping speeds and lower noise output. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Nutzen Sie die Vorteile der neuen PCR-Technologie mit schnelleren Rampengeschwindigkeiten und geringerem Rauschen. Stellen Sie eine Remote-Verbindung zum cloudfähigen VeritiPro Thermocycler her. Mit Connect, unserer cloudbasierten Plattform, können Sie Ihre Verfahren bequem entwerfen und sicher hochladen, Läufe überwachen und die Geräteverfügbarkeit von jedem mobilen Gerät oder Desktop-Computer aus überprüfen.
Merkmale des VeritiPro Thermocyclers:
Remote-Funktionen: Durch den Anschluss des VeritiPro Thermocyclers an Connect haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihr Gerät, auch wenn Sie sich nicht im Labor befinden. Mit Connect können Sie die Geräteverfügbarkeit über die mobile App prüfen, Versuchsberichtsdateien herunterladen, Warnmeldungen empfangen und vieles mehr.
Simulationsbetrieb: Der VeritiPro Thermocycler ist mit Simulationsmodi ausgestattet, mit denen er mit denselben Rampenraten betrieben werden kann wie ältere oder andere Geräte. Mit dieser Funktion können Sie die Rampenraten von Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200 und Takara Dice PCR-thermocyclern kopieren.
Unser bisher leisestes Instrument: Warum sollte Ihr Thermocycler zum Geräuschpegel im Labor beitragen? Wir haben die Bauweise des Geräts überarbeitet, um Ihrem Labor einen Thermocycler zur Verfügung stellen zu können, der mit einem Geräuschpegel von weniger als 48 dB(A) arbeitet.
8-Zoll-Touchscreen-Steuerung: Die verbesserte, intuitive und reaktionsschnelle Touchscreen-Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für die Schulung neuer Benutzer.
Kleine Standfläche: Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit unserer kleineren Geräte haben wir die Stellfläche unseres bewährten Veriti Thermocyclers verringert. Der VeritiPro Thermocycler passt mit seinen Abmessungen von 24,5 cm Breite und 46,7 cm Tiefe auf fast jede Werkbank.
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe werden seit mehr als 25 Jahren für die Arbeit mit unseren Thermocyclern entwickelt und validiert. Es stehen Optionen für jedes Format und jeden Durchsatz zur Verfügung, um konsistente, präzise Ergebnisse für jedes Experiment zu gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in.)
100 bis 240 V
Thermocycler
0 °C bis 100 °C
700 W
> 1.000 Protokolle
1 Instrument
Isothermer 384-Well-Block
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
384-Well, 20 µl
8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Beschränkte Garantie
USB, WLAN, Ethernet
5 °C/Sek.
VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-well
12 kg (26,5 lb.)