Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 96-well Fast
Artikelnummer. p-7180672 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Gewährleistung:
Beschränkte Garantie
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12323653
Marke: Applied Biosystems™ 4375305
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Sechs unabhängige Temperaturblöcke, die eine präzise Kontrolle über Ihre PCR-Optimierung ermöglichen
The Applied Biosystems Veriti Thermal Cycler delivers the proven reliability of Applied Biosystems instruments. With the added control of VeriFlex technology, you have six independent temperature blocks that provide precise control over your PCR optimization. Additionally, the color touch screen simplifies setup and use of the Veriti Thermal Cycler. Optional setups for fast or standard PCR methods provide with flexibility to shorten your PCR cycling times. The Veriti 96-Well Fast Thermal Cycler is equipped with a Fast 0.1-mL block configuration.
Der Farb-Touchscreen vereinfacht die Einrichtung und den Betrieb des Veriti™ 96-Well Schnell-Thermocyclers. Optionale Einrichtungen für schnelle oder Standard-PCR-Methoden bieten Flexibilität, um die PCR-Zykluszeiten zu verkürzen. Der Veriti™ 96-Well Schnell-Thermocycler wird mit einer Zeit und Reagenzien sparenden 0,1 ml-Blockkonfiguration geliefert.
  • Innovative VeriFlex™ Blöcke ermöglichen eine präzise PCR-Optimierung und auch die Ausführung von 6 voneinander unabhängigen Assays
  • Sechs Temperaturbereiche ermöglichen eine komfortable PCR-Optimierung
  • Standardmäßiges und schnell aktiviertes Cycling für Ihre gegenwärtigen und zukünftigen PCR-Anforderungen
  • Anwenderfreundliche grafische Bedienoberfläche (6,5 Zoll-VGA-Touchscreen)
  • Praktische Protokollübertragung von einem Veriti™ Thermocycler auf einen anderen über USB
  • Kürzere PCR-Durchlaufzeiten bei schnelleren Anstiegsraten
  • Mit der optionalen VeritiLink™ Remote Management Software können Sie mehr als 50 Cycler von Ihrem PC aus oder über internetfähige Telefone verwalten.
VeriFlex™ Blöcke: Erweiterte PCR-Funktionalität
Der Veriti™ 96-Well Thermocycler verfügt über innovative VeriFlex™-Blöcke für eine verbesserte PCR-Funktionalität. Sechs separate Peltier-Blöcke bieten maximale Vielseitigkeit und Flexibilität und bieten zwei Hauptvorteile: 1.) PCR-Optimierung – jeder Block kann auf eine bestimmte Temperatur eingestellt werden, ist ideal für die präzise Steuerung der PCR-Optimierung; 2.) Durchführen mehrerer Experimente – die sechs Peltier-Blöcke können auch für bis zu sechs verschiedene Anlasstemperaturen im gleichen Durchlauf verwendet werden. Aufgrund dieser erweiterten Funktionen ist der Veriti™ 96-Well Thermocycler mit VeriFlex Blöcken der perfekte Thermocycler für jedes Labor.
Steuerung auf Knopfdruck
Die leistungsstarke und dennoch anwenderfreundliche Bedienoberfläche des Veriti Systems wird über den 6,5 Zoll (16,51 cm) VGA-Farb-Touchscreen gesteuert. Der große Bildschirm ermöglicht eine einfache Betrachtung Ihrer Temperaturprofile. Die großen Navigationsschaltflächen erleichtern die Programmierung des Veriti Thermocyclers zusätzlich. Für die Einrichtung und Navigation des Veriti Thermocyclers ist kein Stift oder keine Maus erforderlich.
Schnelle Einrichtung, schnelle Ergebnisse
Das Veriti System verfügt über zwei verschiedene Optionen für die Methodennavigation. Für eine schnelle Einrichtung können Sie eine der vorprogrammierten Methoden auswählen und ausführen. Wenn Sie eigene Methoden programmieren möchten, wählen Sie einfach den Schritt aus, den Sie einrichten möchten, und geben dann über das Tastenfeld die gewünschten Thermocycling-Schritte ein. Nach Abschluss der Einrichtung können Sie die Methode nach Bedarf auf dem Gerät oder auf einem USB-Stick speichern.
Kontrollieren Sie Ihre Zeit: Seien Sie schnell, wann immer Sie wollen
Mit dem Veriti™ Thermocycler erhalten Sie zwei Thermocycler in einem, einen Standard-Thermocycler mit einer besseren Gradientenfunktion und einen schnell aktivierbaren Thermocycler. Ganz egal, ob Sie derzeit eine schnelle PCR durchführen und die PCR-Zykluszeiten verkürzen möchten oder ob Sie für zukünftige Anwendungen eine schnelle PCR benötigen – der Veriti Thermocycler bietet Ihnen die Flexibilität, Arbeitsschritte schnell durchzuführen, wann immer Sie möchten.
Das schnelle 0,1 ml-Format und der Probenblock ermöglichen eine schnelle chemische Verarbeitung, VeriFlex™ Blöcke: 25 °C (Zone für Zone 5 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 0.1 mL Tubes, 96-well Plate
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
Temperaturanstiegsrate der Probe ±4.25°C/sec.
Temperaturbereich (metrisch) 4°C to 99.9°C
Reaktionsvolumenbereich 10 to 30 μL
Inhalt und Lagerung Veriti 96-well Fast Thermal Cycler, limited warranty
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Zur Verwendung mit (Geräte) Veriti™ Thermocycler
Thermische Gleichmäßigkeit <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell, standardmäßig
Abmessungen 48,5 x 23,7 x 24,5 cm (19,1 x 9,3 x 9,6 in.)
Fassungsvermögen 96-well, 0.1 mL Tubes
Spannung 100 bis 240 V
Produktlinie Veriti
Spitzenrate Blocktemperaturanstieg 5.0°C/sec.
Displaytyp 6,5 Zoll VGA-Farb-Touchscreen (32 k)
Produkttyp Thermocycler
Gewährleistung Beschränkte Garantie
Temperaturbereich 0 °C bis 100 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Programme Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung
Benutzeroberfläche USB, WLAN, Ethernet
Max. Anstiegsrate 5 °C/s (Block), 4,25 °C/s (Probe)
Anzahl Programme > 500 Protokolle
Menge 1 Instrument
Hauptspeicher USB und integriert
Gewicht 11,4 kg (25 lb.)
Blockkonfigurationen 96-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block