Learn More
Emma Safety Footwear Vera Sicherheitsschuhe, rot
Ein einfacher, abwischbarer Schuh für perfekte Hygiene. Das Obermaterial ist vollständig waschbar und verfügt über eine einzigartige Mikrofaser mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung für trockene, frische Füße. Die Zehenschutzkappe ist schmutzabweisend, schmierstoff- und fettbeständig. Entwickelt für den Einsatz auf Hartfliesenböden und anderen leicht zu reinigenden Böden.
Marke: Emma Safety Footwear MM50652446
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.54300kg
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Mikrofaserkonstruktion
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Weiß | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
46 |
Elastisch | |
Vera, rot | |
Mikrofaser | |
Stahl |