Learn More
Veolia Water Systems™ UV-Lampe
Eine hochwertige, robuste UV-Lampe, deren UV-Licht wie ein Bakterizid wirkt und zur Zersetzung und Photooxidation von organischer Verschmutzung in polaren oder ionisierten Spezies führt.
Marke: Veolia Water Systems™ LC210-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- UV-Licht wird als Bakterizid und zur Zersetzung und Fotooxidation organischer Kontaminanten zu polaren oder ionisierten Arten verwendet.
- Die UV-bakterizide Wirkung schädigt die DNA- und RNA-Polymerase bei niedrigen Dosen und verhindert so die Replikation.
Spezifikation
Wird als Bakterizid und zur Zersetzung und Fotooxidation organischer Kontaminanten zu polaren oder ionisierten Arten verwendet. | |
Wird als Bakterizid und zur Zersetzung und Fotooxidation organischer Kontaminanten zu polaren oder ionisierten Arten verwendet. |