Learn More
Cole Parmer™ Belüfteter Hahn, HDPE, 5 l
Click to view available options
Zur Verwendung mit 5 l Ballonflaschen.
Beschreibung
- Belüftet
- Aus HDPE gefertigt
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 5 L |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Ballonflasche, 5 l |
Enthält | Vent |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produkttyp | Hahn |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer™ Belüfteter Hahn, HDPE, 5 l >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur