missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress VEGF121 Protein, Human (205a.a)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Menge | 10 μg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Molekulargewicht | Approximately 28.2 kDa |
| Synonym | rHuVEGF-121∣ VEGF-A∣ VPF |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?