Learn More
Novus Biologicals™ VECTASTAIN(R) ABC anti-Mouse IgG AP Immunodetection Kit
Artikelnummer. 18338677 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 18338677
Marke: Novus Biologicals™ AK5002NB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Immunodetection Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), ISH, ELISpot
Spezies Mouse
Menge 1 Kit