Learn More
Sonics Materials ULTRASCHALL-DESINTEGRATOR 500W μP
Artikelnummer. 11753619
Click to view available options
Wirkleistung:
500 W
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11753619
Marke: Sonics Materials VCX500220
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sichere Verarbeitung einer Vielzahl von organischen und anorganischen Materialien, von 250 Mikrolitern bis zu 1 Litern.
  • Ultraschallprozessoren für Anwendungen mit kleinem und mittlerem Volumen
  • Sichere Verarbeitung einer Vielzahl von organischen und anorganischen Materialien, von 250 Mikrolitern bis zu 1 Litern 
  • Zu den typischen Anwendungen gehören: Nanotechnologie (Herstellung von Nanomaterialien und Graphen-Dispersionen), Zelllyse, Probenvorbereitung, Homogenisierung, ChIP-Assay, Emulgierung, Disaggregation und Deagglomeration sowie Anwendungen im Bereich der sonochemischen Verarbeitung
  • Regelung auf Energie- und Temperatur-Sollwert, digitales Wattmeter, automatische Abstimmung und 10-Stunden-Zeitschaltuhr für den Prozess
Spezifikation
Wirkleistung 500 W
Abmessungen (L x B x H) 13,5 x 7,5 x 9,25 in., (340 x 190 x 235 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nanotechnologie (Herstellung von Nanomaterialien und Graphen-Dispersionen), Zelllyse, Probenvorbereitung, Homogenisierung, ChIP-Assay, Emulgierung, Disaggregation und Deagglomeration sowie Anwendungen im Bereich der sonochemischen Verarbeitung
Enthält Sonde mit standardmäßigem Durchmesser von 0,5 in. mit austauschbarer Spitze
Zeitschaltuhr 10 Stunden-Zeitschaltuhr