Learn More
IKA™ Vakuumsteuerung VC 10
Artikelnummer. 16288431 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
:
Spannung: 100 bis 240 V
Artikelnummer. 16288431
Marke: IKA™ 0020005132
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Universal-Vakuumsteuerung für Zweipunktkalibrierung mehrerer Vakuumquellen.
  • Im Lieferumfang ist ein chemikalienbeständiger Keramik-Drucksensor enthalten
  • Hochauflösendes TFT-Display für intuitive Bedienung und Navigation
  • Das Belüftungsventil funktioniert auch bei Stromausfall und belüftet die Vakuumkammer
  • Es können bis zu 10 Programme mit bis zu 10 Druck-/Zeitsequenzen gespeichert werden
  • Es ist möglich, das Experiment über labworldsoft™ (RS 232-Schnittstelle) zu steuern und einen externen PT 1000-Temperatursensor anzuschließen, um die Temperatur aller Anwendungen zu messen
  • Der Knopf dient zum Stoppen der Steuerung per Nothalt und zum Belüften der Vakuumkammer
  • Die Langlebigkeit der Ventile wird durch die Reinigungsfunktion unterstützt, die für jede Anwendung angepasst werden kann
  • Die Bedienung des Vakuumsteuerung wird durch eine Auswahl an Sprachen (Menü) erleichtert
  • Die Firmware des Geräts kann regelmäßig mit dem kostenlosen Firmware-Update-Tool (über USB) aktualisiert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Hertz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Gewicht (metrisch) 1,284 kg