Learn More
UVP VB-26 Modell Transilluminator
Diese Transilluminatoren eignen sich zur Überwachung und Erkennung von DNA-Migration und Proteinexpression in Echtzeit. UVP™ Transilluminatoren sorgen für die Hintergrundbeleuchtung von transparenten fluoreszierenden Materialien über den gesamten Arbeitsbereich der Filterfläche.
Marke:  UVP 95-0461-02
Artikelnummer. 11746832
  • 2540.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit GFP-Färbungen
  • Transmission von blauem Licht durch nahezu jedes transparente Laborgerät (Kunststoff, Glas usw.)
  • Abmessungen mit Abdeckung (T x B x H): 241 x 337 x 121 mm
  • 8 Watt
  • Die braune Abdeckung (im Lieferumfang enthalten) blockiert die Transmission von blauem Licht und ermöglicht die Visualisierung von Medien über 500 nm
Variable Intensitätseinstellungen:
  • Die hohe Einstellung ermöglicht die Anregung von Fluorophoren auf Gelen mit blauem Licht (460-470 nm) für Routineaufnahmen
  • Die mittlere Einstellung eignet sich hervorragend für die Anzeige und schnelle Einbandexzision
  • Die niedrige Einstellung ermöglicht die Positionierung und Vorbereitung von Gelen, die Anregung mehrerer Bänder und die Fokussierung für die Fotografie
Spezifikation
Spezifikation
Verstellbar
460 bis 470 nm
122 mm
Transilluminator
210 x 260 mm
210 x 260 mm
230 V
Visi-Blue
279 mm
356 mm
Überwachung und Erkennung von DNA-Migration und Proteinexpression in Echtzeit
230 V, 50 Hz
VB-26
50 Hz