Learn More
B Braun™ Vasco™ OP Free
Artikelnummer. 15238888
Click to view available options
Größe:
7
Die B Braun™ Vasco™ sterilen Operations- und Schutzhandschuhe sind latex- und puderfrei und bestehen aus synthetischem Polyisopren.
  • Latexfrei
  • Puderfrei
  • Synthetisches Polyisopren
  • Geeignet für chirurgische Eingriffe, bei denen allergieauslösende Auswirkungen von Naturkautschuk vermieden werden müssen
  • Die netzartige Innenauskleidung erleichtert das Anziehen von Einfach- und Doppelhandschuhen
  • Konische Manschette mit Rollrand bietet einen sicheren Übergang zum Handschuh und eine angepasste Passform am Handgelenk
  • Ergonomisches Design minimiert Ermüdung der Hände
  • Der spezielle Reibungsfaktor (gleitend über polierte Metalloberfläche) ermöglicht sowohl trockene als auch nasse Griffleistung und hohe Akzeptanz in der Chirurgie
  • Durchschnittliche Materialstärke an der Handfläche: 0.215 mm
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Chirurgisch: MDD 93/42/EEC EN 455 1-4, ISO 10282, ISO 10993, ISO 11137, ASTM D3577, ASTM D5712Schutz: Kategorie III CE 0321 (SATRA, UK), gemäß 89/686/EEC, EN 420, EN 374 1-3, EN 16523, EN 388, ASTM F1671, ASTM D6978Qualität: ISO 9001, ISO 13485
Coating Material Latexfreie innere Polymerbeschichtung
Farbe Cremefarben
Oberflächenbehandlung außen Mikroaufgeraute, mit Silikon behandelte Oberfläche
Material Synthetisches Polyisopren
Größe 7
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) ≥0,185 mm (Finger), 0,19 mm (Handfläche), 0,175 mm (Manschette)
Verpackungsart 40Paare/Packung
Zugfestigkeit ≥26 mPa vor Alterung, ≥ 25 mPa nach Alterung