Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2x
Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2,0 ml
0,5 bis 5,0 ml
1,0 bis 10 ml
10 bis 100 ml
2,5 bis 25 ml
5,0 bis 50 ml
Unit Size:
1 Stück
Description
Ideal zum Dispensieren von Aliquoten aus großen Flaschen.
- Rückführventil
- Standard GL 45-Gewinde in allen Größen für die meisten gängigen Flaschengewinde
- Sicherheitsventilkugeln im Auslassventil verhindern Undichtigkeiten, wenn der Ablassschlauch nicht montiert ist
- Schraubbarer Belüftungsverschluss für einfache Montage von Trocknungsröhrchen oder Mikrofilter
- Ovales Spendergehäuse für einfachen Transport
- PFA-Dichtung des Gleitkolbens verhindert Festfressen
- Fixierungsschieber auf Innenverzahnungsschiene für schnelle und genaue Volumeneinstellung
- Hohe chemische Beständigkeit aller Dispensierkomponenten
- Teleskop-Ansaugrohre zur variablen Anpassung an die Flaschenhöhe
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Option zur Anwenderanpassung
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Analoger Flaschenaufsatzspender mit Adaptern |
| Kanäle | 1 |
| Volumen (metrisch) | 5,0 bis 50 ml |
| Enthält | Umluftventil, Adapter GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Aufnahmeröhrchen (170–330 mm) |