Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2x
Artikelnummer. 15727377 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2,0 ml
0,5 bis 5,0 ml
1,0 bis 10 ml
10 bis 100 ml
2,5 bis 25 ml
5,0 bis 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15727377
Marke: Eppendorf™ 4967000065
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal zum Dispensieren von Aliquoten aus großen Flaschen.
  • Rückführventil
  • Standard GL 45-Gewinde in allen Größen für die meisten gängigen Flaschengewinde
  • Sicherheitsventilkugeln im Auslassventil verhindern Undichtigkeiten, wenn der Ablassschlauch nicht montiert ist
  • Schraubbarer Belüftungsverschluss für einfache Montage von Trocknungsröhrchen oder Mikrofilter
  • Ovales Spendergehäuse für einfachen Transport
  • PFA-Dichtung des Gleitkolbens verhindert Festfressen
  • Fixierungsschieber auf Innenverzahnungsschiene für schnelle und genaue Volumeneinstellung
  • Hohe chemische Beständigkeit aller Dispensierkomponenten
  • Teleskop-Ansaugrohre zur variablen Anpassung an die Flaschenhöhe
  • Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
  • Option zur Anwenderanpassung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flaschenaufsatzdispenser mit Adaptern
Kanäle 1
Volumen (metrisch) 10 bis 100 ml
Enthält Umluftventil, Adapter GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Aufnahmeröhrchen (170–330 mm)