Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 ml
0,5 bis 5 ml
1 bis 10 ml
10 bis 100 ml
2,5 bis 25 ml
5,0 bis 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Varispenser™ 2 eignet sich ideal zum Dispensieren von Aliquots aus großen Flaschen.
- Standard GL 45-Gewinde in allen Größen für die meisten gängigen Flaschengewinde
- Sicherheitsventilkugeln im Auslassventil verhindern Undichtigkeiten, wenn der Ablassschlauch nicht montiert ist
- Schraubbarer Belüftungsverschluss für einfache Montage von Trocknungsröhrchen oder Mikrofilter
- Ovales Spendergehäuse für einfachen Transport
- PFA-Dichtung des Gleitkolbens verhindert Festfressen
- Fixierungsschieber auf Innenverzahnungsschiene für schnelle und genaue Volumeneinstellung
- Hohe chemische Beständigkeit aller Dispensierkomponenten
- Teleskop-Ansaugrohre zur variablen Anpassung an die Flaschenhöhe
- Ohne Zerlegen vollständig autoklavierbar
- Option zur Anwenderanpassung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Analoger Flaschenaufsatzspender mit Adaptern |
| Kanäle | 1 |
| Volumen (metrisch) | 0,2 bis 2 ml |
| Enthält | Adapter GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40, Und Teleskop-Einlassrohr (125 bis 240 mm) |