Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät wird mit Technologien für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenzmessung geliefert. Die automatische dynamische Bereichswahl vereinfacht die Einrichtung der Messung, und die intelligenten Sicherheitskontrollen helfen, experimentelle Fehler zu vermeiden.
Marke:  Thermo Scientific™ VLBL0TGD2
58900.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17193451
  • 68200.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3020-83516 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL0TGD2
Chargennummer3020-83570 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL0TGD2
Chargennummer3020-83569 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL0TGD2
Chargennummer3020-83923 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2025 Catalog NumberVLBL0TGD2
Chargennummer3020-83925 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2025 Catalog NumberVLBL0TGD2
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät > Measurement Technology: Absorbance, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-resolved Fluorescence, Reading Options: Top and Bottom, Dispensers: 2