Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät wird mit Technologien für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenzmessung geliefert. Die automatische dynamische Bereichswahl vereinfacht die Einrichtung der Messung, und die intelligenten Sicherheitskontrollen helfen, experimentelle Fehler zu vermeiden.
Marke:  Thermo Scientific™ VLBL00GD0
44791.33 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17153451
  • 52400.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3020-83354 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD0
Chargennummer3020-83414 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD0
Chargennummer3020-83429 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD0
Chargennummer3020-83437 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD0
Chargennummer3020-83464 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/01/2025 Catalog NumberVLBL00GD0
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät > Measurement Technology: Absorbance, Fluorescence Intensity, Luminescence, Reading Options: Top and Bottom, Dispensers: None