Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät wird mit Technologien für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenzmessung geliefert. Die automatische dynamische Bereichswahl vereinfacht die Einrichtung der Messung, und die intelligenten Sicherheitskontrollen helfen, experimentelle Fehler zu vermeiden.
Brand:  Thermo Scientific™ VLBLATGD0
57760.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 17133461
  • 66800.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Mehr anzeigen
Specifications
Mehr anzeigen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3020-83243 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberVLBLATGD0
Chargennummer3020-82603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2023 Catalog NumberVLBLATGD0
Chargennummer3020-82350 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog NumberVLBLATGD0
Chargennummer3020-82418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Catalog NumberVLBLATGD0
Chargennummer3020-82306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog NumberVLBLATGD0
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät > Measurement Technology: Absorbance, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-resolved Fluorescence, AlphaScreen, Reading Options: Top and Bottom, Dispensers: None